00375
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
143-145 °C (lit.)
143-146 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Clave InChI
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?