Merck
00224
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OPfp
≥97.0%
Sinónimos:
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H26F5NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
563.51
Beilstein:
4627753
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Para consultas sobre este producto 00224, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to faintly beige
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
Clave InChI
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)