40-4005
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.0
Idoneidad
for titration
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C