30-5480
TWEEN® 80
SAJ first grade
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cell analysis
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
563.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
295 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?