Merck
30-5140
Sigma-Aldrich
Triton X-100
CP
Sinónimos:
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Éter polietilenglicol terc-octilfenil
About This Item
Fórmula lineal:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número de CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
CP
descripción
non-ionic surfactant
Formulario
liquid
mol peso
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
disponibilidad
available only in Japan
número de agregación
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temperatura de transición
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado para la recuperación de los componentes de la membrana bajo condiciones desnaturalizantes suaves.
Información legal
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
539.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
282 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Friederike Pfeiffer et al.
Acta neuropathologica, 122(5), 601-614 (2011-10-11)
In experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model for multiple sclerosis (MS), loss of the blood-brain barrier (BBB) tight junction (TJ) protein claudin-3 correlates with immune cell infiltration into the CNS and BBB leakiness. Here we show that sealing BBB
Jing Cui et al.
Experimental eye research, 88(3), 438-444 (2008-11-27)
Previous investigators reported that epiretinal membranes isolated from patients with proliferative vitreoretinopathy (PVR) express various platelet-derived growth factor (PDGF) family members and PDGF receptors (PDGFRs) (Cui, J.Z., Chiu, A., Maberley, D., Ma, P., Samad, A., Matsubara, J.A., 2007. Stage specificity
Fabian Anderegg et al.
PloS one, 6(12), e28583-e28583 (2011-12-14)
The bone-degrading activity of osteoclasts depends on the formation of a cytoskeletal-adhesive super-structure known as the sealing zone (SZ). The SZ is a dynamic structure, consisting of a condensed array of podosomes, the elementary adhesion-mediating structures of osteoclasts, interconnected by
Adam A Strömstedt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(2), 593-602 (2008-11-26)
Methods for increasing the proteolytic stability of EFK17 (EFKRIVQRIKDFLRNLV), a new peptide sequence with antimicrobial properties derived from LL-37, were evaluated. EFK17 was modified by four d-enantiomer or tryptophan (W) substitutions at known protease cleavage sites as well as by
Lionel Rigottier-Gois et al.
PloS one, 6(12), e29023-e29023 (2011-12-24)
Spread of antibiotic resistance among bacteria responsible for nosocomial and community-acquired infections urges for novel therapeutic or prophylactic targets and for innovative pathogen-specific antibacterial compounds. Major challenges are posed by opportunistic pathogens belonging to the low GC% gram-positive bacteria. Among