30-3350
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
5.9 (vs air)
Análisis
≥99.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
103-106 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves