Documentos
8.19016
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
Sinónimos:
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
208-532-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
solubilidad
<1 g/L
densidad
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
Clave InChI
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup