Merck
28-4120
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
CP, liquid
Sinónimos:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Fórmula lineal:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
CP
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)