28-4090
Sodium selenite
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<0.00133 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥90.0%
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable