28-3860
Sodium phosphate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥97.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
11 (20 °C)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clave InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges