28-3400
Sodium molybdate dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
≥99.0%
formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
disponibilidad
available only in Japan
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Clave InChI
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable