28-2979
Hidróxido de sodio solution
20 % (w/v)
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
20 % (w/v)
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable