Merck
1.37041
SAFC
Hidróxido de sodio solution
5 M in solution, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Seleccione un Tamaño
1 L
49,00 €
2.5 L
86,00 €
25 L
420,00 €
1370419200
2510,00 €
1370419208
2510,00 €
950 L
10.993,00 €
950 L
10.993,00 €
49,00 €
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
49,00 €
2.5 L
86,00 €
25 L
420,00 €
1370419200
2510,00 €
1370419208
2510,00 €
950 L
10.993,00 €
950 L
10.993,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
49,00 €
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
liquid
concentración
5 M in solution
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Suitable for cleaning in place
Aplicación
Cleaning in place solution for resin and filters
Características y beneficios
This is one out of many other high quality GMP cleaning solution for the biomanufacturing process.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.