28-2420
Citrato de sodio tribásico dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Citrato de trisodio dihydrate, Ácido cítrico trisodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
≥99.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable