28-1850
Bicarbonato de sodio
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinónimos:
Sodium bicarbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
99.5-100.3%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidad
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable