28-1840
Benzoato de sodio
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinónimos:
Ácido benzoico sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥98.5%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 144.1 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable