Documentos clave
28-1080
Sigma-Aldrich
Silicon standard solution
1000 ppm Si, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinónimos:
Silicon dioxide solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1000 ppm Si
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)