Merck
24-5070
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(COOK)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
3752576
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99.0%
grado:
JIS special grade
Formulario:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient