Merck
24-4490
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
SAJ first grade, ≥99.5%
Sinónimos:
Potassium bichromate
About This Item
Fórmula lineal:
K2Cr2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
294.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99.5%
grado:
SAJ first grade
Formulario:
crystalline
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in Japan
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peter A Siver et al.
American journal of botany, 102(6), 921-941 (2015-06-24)
Heterokont algae of the class Synurophyceae, characterized by distinctive siliceous scales that cover the surface of the cell, are ecologically important in inland waters, yet their evolutionary history remains enigmatic. We explore phylogenetic relationships within this group of algae relative
Fu-Jun Liu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(2), 307-318 (2009-06-03)
Werner syndrome is a premature aging disorder characterized by cancer predisposition that is caused by loss of the Werner syndrome protein (WRN) helicase/exonuclease DNA repair protein. Hexavalent chromium is an environmental carcinogen and genotoxicant that is associated with respiratory cancers
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
B Duarte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 83, 1-7 (2012-07-13)
The in situ reduction of Cr (VI) to its less toxic form Cr (III) may be a useful detoxification mechanism for phytoremediation. Using a hydroponics mesocosmos approach, we evaluated the ability of Halimione portulacoides to reduce and uptake Cr (VI)
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement