24-4450
Potassium cyanide
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
≥98.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
cadena SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Clave InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable