23-0550
Oil of turpentine
SAJ first grade
Sinónimos:
Fir oil, Oil of turpentine, Pine oil, Turpentine
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
4.84 (−7 °C, vs air)
presión de vapor
4 mmHg ( −6.7 °C)
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
bp
153-175 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Clave InChI
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup