19-2060
ácido meta-fosfórico
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Sinónimos:
Ácido metafosfórico
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
concentración
≥37.0% (HPO3)
solubilidad
water: miscible
densidad
2 g/cm3
cadena SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?