Merck
18-1720
Sigma-Aldrich
Litmus solution
red
Sinónimos:
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
color
red
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)