15-1140
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
presión de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidad
available only in Japan
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?