1.28222
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
Seleccione un Tamaño
209,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
209,00 €
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Agency
JPE
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
powder
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Envase
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.