09-1689
2-etoxietanol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
Etilenglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
3.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °F
lim. expl.
14 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?