07-2237
Diclorometano
HPLC grade
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
grado
HPLC grade
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
contiene
0.001-0.005% (2-methyl-2-butene)amylene as stabilizer
lim. expl.
22 %
disponibilidad
available only in Japan
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2