Documentos clave
05-1985
Sigma-Aldrich
Catecholamine standard solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
disponibilidad
available only in Japan
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)