Documentos
05-1251
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O4S · H3N
Peso molecular:
249.33
Código UNSPSC:
12352106
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
Idoneidad
circular dichroism determination
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable