Merck
188360
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
249.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
Clave InChI
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Descripción general
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt may be used as an ion-pair reagent to enhance the ability of supercritical carbon dioxide to extract polar compounds in supercritical fluid extraction (SFE) process. It can also be used in the synthesis of (-)-quadrone.
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of chiral anionic liquids for use as solvents and chiral shift reagents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Ion-pair-supercritical fluid extraction of clenbuterol from food samples.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 711(2), 269-276 (1995)
Total synthesis of natural quadrone.
Liu HJ and Llinas-Brunet M.
Canadian Journal of Chemistry, 66(3), 528-530 (1988)
Sub-and supercritical fluid extraction of trichloropyridinol from soil prior to immunoassay.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 785(1-2), 329-336 (1997)