Merck
03-0790
Sigma-Aldrich
Benzalkonium chloride
SAJ first grade, 95-105%
Sinónimos:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Número de CAS:
Beilstein:
4062599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ first grade
Ensayo
95-105%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)