11934317001
Roche
RNA/DNA Stabilization Reagent for Blood/Bone Marrow
Sinónimos:
nucleic acid stabalization
Seleccione un Tamaño
122,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
122,00 €
Productos recomendados
Descripción general
Aplicación
The easy-to-use reagent increases the accuracy of nucleic-acid detection by ensuring complete and immediate inactivation of nucleases. At the time of collection, one volume of blood sample or bone-marrow aspirate is added to 10 volumes of reagent, thus minimal reagent calculations are needed.
Calidad
The recovery of tyrosinase mRNA is detected by RT-PCR after purification of 5 pg of MelJu cell mRNA, added to a lysate prepared of 5 mL of fresh normal human blood, and stabilized with the RNA/DNA Stabilization Reagent for Blood/Bone Marrow. The mRNA is purified from the stabilized lysate with the mRNA Isolation Kit for Blood/ Bone Marrow.
Note: 5 pg of MelJu cell mRNA is equivalent to about five melanoma cells.
Nota de preparación
Lysates can be immediately used, stored for one day at +2 to +8°C, or stored for up to 1 year at –15 to –25°C. Five hundred milliliters is sufficient to stabilize a total of 50 mL of whole blood or bone-marrow aspirate.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?