11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
Sinónimos:
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
Seleccione un Tamaño
426,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
426,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90% (enzymatic)
Formulario
powder
mol peso
636.7
envase
pkg of 20 mg
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
0.25 mM
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Contaminant: <0.5% free 4-nitraniline
Secuencia
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
An aqueous solution of Chromozym t-PA (4mM) is stable for at least two weeks if stored at 2 to 8 °C.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?