11011375001
Roche
Nutridoma™-SP
suitable for hybridoma, solution, pkg of 100 mL (100x)
Sinónimos:
hybridoma, nutridoma
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile; 0.2 μm filtered
Nivel de calidad
formulario
solution
envase
pkg of 100 mL (100x)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
100 ×
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
impurezas
mycoplasma, tested
≤100 EU/mL Endotoxin (LAL test)
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Biochemically defined serum-free medium supplement composed of albumin, insulin, transferrin, and other defined organic and inorganic compounds. Nutridoma contains no other growth factors, mitogens, hormones, or sterols.
The solution contains the pH indicator phenol red and appears clear.
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Nutridoma working solutions, e.g., media containing 1% Nutridoma (1%) are stable for 4 weeks when stored at 2 to 8 °C in the dark. Do not freeze.
Note: Do not store in plastic as adsorption of ingredients to the plastic surface may occur.
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available