Documentos clave
ZWDKADPA1
Milli-Q
Washer Distribution Kit Adaptor
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
Seleccione un Tamaño
ZWDKADPA1
178,00 €
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
ZWDKADPA1
178,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
178,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
compatibilidad
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descripción general
The Washer Distribution Kit Adaptor allows to connect a Washer Distribution Kit to the outlet valve below the Milli-Q® IQ/IX storage tank.
Características y beneficios
This connection allows to feed the Washer Distribution Kit with pure water from Milli-Q® IQ/IX storage tank.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany