Documentos clave
ZRXSUPUV1
Milli-Q
Kit de actualización UV
For use with Elix® Advantage systems
Seleccione un Tamaño
1 EA
983,00 €
983,00 €
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
983,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
983,00 €
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
Al × An × P
16 cm (6.3 in.) × 6 cm (2.4 in.) × 6 cm (2.4 in.)
compatibilidad
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
Descripción general
Para usar con los sistemas de purificación de agua Elix® Advantage.
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.