Documentos clave
ZFC0NN5QQ
Milli-Q
Conector 5 m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Sinónimos:
Conector de 5 m de POD a POD
Seleccione un Tamaño
ZFC0NN5QQ
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
ZFC0NN5QQ
139,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Características
For POD to POD connection
cable L
5 m
compatibilidad
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descripción general
El conector de 5 m de POD a POD es un accesorio de instalación para los sistemas Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, utilizado para conectar un Q-POD® con otro dispensador Q-POD® y para los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15 utilizado para conectar un E-POD® con otro dispensador E-POD®.
Aplicación
El conector de 5 m de POD a POD es un accesorio de instalación para los sistemas Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Agrupa los conectores hidráulicos y eléctricos en un manguito de 5 m de longitud. También existe en una versión de 2 m de longitud.
Características y beneficios
Este conector permite instalar otro Q-POD® o E-POD® a 5 m de distancia de un Q-POD® o E-POD® en serie. Agrupa los tubos y los cables en una única funda blanca para instalaciones limpias y una integración clara.
Información legal
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany