Documentos clave
YY2004075-M
Millipore
1-1/2 in. Tri-Clover to 3/4 in. NPTF A:41 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
706,00 €
706,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
706,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
706,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel (Series 300)
Nivel de calidad
D.I.
3.8 cm (1.5 in.)