Documentos clave
XX8000025
Millipore
Tubos, 1/4 pulg. D.I. x 7,6 m, silicona
Peristaltic pump use
Seleccione un Tamaño
1 EA
237,00 €
237,00 €
Fecha estimada de envío03 de octubre de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
237,00 €
Fecha estimada de envío03 de octubre de 2025Detalles
Materiales
silicone
Parámetros
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Longitud
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Categorías relacionadas
Aplicación
Uso de la bomba peristáltica