Key Documents
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
silicone
Parámetros
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longitud
3 m (10 ft)
305 cm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accessories for filter holders for sample preparation.
Aplicación
Accessories for filter holders for sample preparation.
Nota de preparación
Sterilization Method
Autoclavable
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13