Documentos clave
XX2504755
Millipore
Tubos, 1/4 pulg. x 23 pulg., látex
Seleccione un Tamaño
1 EA
27,30 €
27,30 €
Fecha estimada de envío03 de junio de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
27,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
27,30 €
Fecha estimada de envío03 de junio de 2025Detalles
Solicitar más información
Materiales
latex
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longitud
58 cm
entrada
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Nota de preparación
Método de esterilización
Esterilizable en autoclave (no se puede esterilizar en autoclave con el portafiltros colocado. El filtro puede resultar dañado por los extraíbles de los tubos)