Documentos clave
XX6320002
Millipore
Battery Charger, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
El producto XX6320002 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
Nivel de calidad
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
115 V DC rechargeable nickel-cadmium battery
Aplicación
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms