Documentos clave
XX42PSG01L
Millipore
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
Seleccione un Tamaño
1 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Nivel de calidad
Parámetros
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Altura
60 cm (23.5 in.)
Longitud
18 cm
Anchura
20 cm
peso
3.2 kg
Adaptador
3/4 in. sanitary clamp
Características y beneficios
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany