Documentos clave
XX4004740
Millipore
Portafiltros a presión de acero inoxidable, 47 mm, 340 ml
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 340mL
Sinónimos:
Portafiltros de acero inoxidable
Seleccione un Tamaño
1 EA
2380,00 €
2380,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2380,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
2380,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nivel de calidad
Parámetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
pressure filtration: suitable
Altura
53.3 cm
Diámetro
7 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
11.3 cm2
diám. prefiltro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Adaptador
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
9.5 mm (3/8 in.) inlet/outlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Estos portafiltros son ideales para ultralimpiar o esterilizar grandes volúmenes de líquidos. El barril cilíndrico contiene 100 ml (o 340 ml) de líquido, que se filtra mediante presión de gas aplicada externamente a través de un filtro adecuado apoyado en la base del soporte.
Características y beneficios:
•El portafiltros tiene un depósito de 100 ml (o 340 ml) de líquido para filtración por lotes
•Esterilizable en autoclave con la membrana colocada para esterilización por filtración
Aplicaciones:
Filtración por lotes
Visite la Librería de documentos
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there