Documentos clave
XX2504758
Millipore
6-Place Sterility Test Manifold
Seleccione un Tamaño
1 EA
6870,00 €
6870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
6870,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
6870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
stainless steel body
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
sterility testing
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Stainless steel manifolds for sterility testing