Documentos clave
XX1104715
Millipore
Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
polypropylene support
Diámetro
47 mm
compatibilidad
for use with Swinnex 47
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los portafiltros en línea se utilizan habitualmente para ultralimpiar líquidos o gases en línea mediante filtración a presión. Basta con abrir la carcasa para cambiar el filtro sin alterar la tubería conectada.
& Características y beneficios:
•Conexiones en espiga en ambos extremos para una fácil instalación
•Botones grandes y fáciles de agarrar con la mano
Número de referencia Descripción
XX4304700 Portafiltro en línea de 47 mm
Piezas de repuesto
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Junta tórica (2-131), silicona
XX4304704 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTF a 5/16 pulg. DI, polipropileno
XX4304705 Perillas de mano
Accesorios
XX4304702 Junta tórica, (2-131), fluoroelastómero
XX4304707 Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
XX6200006P Pinzas de filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros con diámetro interno de 9,5 mm
Aplicación
Accesorios de los portafiltros para la preparación de la muestra.