Documentos clave
UFC40LG25
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 2 ml
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
Seleccione un Tamaño
25 EA
211,00 €
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
211,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Ultrafree®
Parámetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
77 mm
Diámetro
16.3 mm
filtración área
0.8 cm2
volumen de trabajo
2 mL
5 mL
tamaño de poro
0.22 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El filtro para centrífuga Ultrafree®-CL es un filtro de un solo uso desechable que se utiliza para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas.
Tipo de filtro: Microfiltración
Aplicación
PTFE hidrófila, tamaño de poro 0,22 µm, 2 ml de volumen, no estéril
Rotor de ángulo fijo (15 ml) con una fuerza centrífuga máxima de 5 000 x g
Forma física
Código de colores: Amarillo
Información legal
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany