Documentos clave
TUADP0302
Millipore
Take-Up Adapter Type F - 77 mm (3.02 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
246,00 €
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
246,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
compatibilidad
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Componentes
2 gaskets
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany