TMRES
mPAGE® TurboMix Resolving Solution 216ML
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Sinónimos:
Bis-Tris gel resolving solution, resolving gel solution
Seleccione un Tamaño
80,20 €
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
80,20 €
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
0.2 μm filtered
Formulario
liquid
cociente alimentación
29:1
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)