TL-10L-BK
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
BIRMA-1, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pack of 10 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable